Få mere at vide
cis-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol |
| CAS | 90861-85-1 |
| Molekylær formel | C15H15NO |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (1R,4S)-rel-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO/c17-14-10-16-15(11-6-2-1-3-7-11)13-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,14-17H,10H2/t14-,15-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H]1CN[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (1S,4R)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.29 |
| Formel vægt | 225.1154 |