missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol, TRC

Artikelnummer. 30416162
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416162 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2942951MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol
CAS 90861-85-1
Molekylær formel C15H15NO
Mængde 1 mg
Synonym (1R,4S)-rel-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol
InChI formel InChI=1S/C15H15NO/c17-14-10-16-15(11-6-2-1-3-7-11)13-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,14-17H,10H2/t14-,15-/m0/s1
SMIL O[C@H]1CN[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc13
IUPAC navn (1S,4R)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 225.29
Formel vægt 225.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.