Få mere at vide
Cirsimaritin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451758
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16451758 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16451758 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN6648
MedChemExpress Cirsimaritin binds weakly to the benzodiazepine site on GABAA receptors, with antidepressant, anxiolytic and antinociceptive activities.
Cirsimaritin binds weakly to the benzodiazepine site on GABAA receptors, with antidepressant, anxiolytic and antinociceptive activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cirsimaritin
CAS 6601-62-3
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 22.73 mg/mL (72.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C13
Molekylvægt (g/mol) 314.29
Formel vægt 314.29
Procent renhed 98.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation