Få mere at vide
Labconco™ Cirkulationsslangesæt
Artikelnummer. 16212591 Shop alle Labconco Corporation produkter
Diameter (engelsk) Indvendig:
0,75 tommer
Artikelnummer. 16212591
Brand: Labconco™ 5441808
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbinder AtmoSense Ilt- og fugtmonitorer in-line mellem Protector Controlled Atmosphere eller Combination Handske Box eller Precise Controlled Atmosphere Handskeboks og AtmosPure Re-Gen gasrenser.
  • To 2 cm (0,75 tommer) I. D. fleksible neoprenrør
  • Messingbeslag 2 cm (0,75 in.) OD i hver ende af slangen
  • Indeholder to sektioner af rør med fitting
Tekniske data
Produkttype Slangesæt
Diameter (engelsk) Indvendig 0,75 tommer