Få mere at vide
Heidolph™ Cirkulerende køler Hei-CHILL 350
Artikelnummer. 15925541 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kølekapacitet:
350 W (ved +20 °C)
Artikelnummer. Kølekapacitet
15925541 350 W (ved +20 °C)
1 options
Artikelnummer. 15925541 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5910161000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det kompakte design af Circulating Chiller Hei-CHILL 350 passer ubesværet på en laboratoriebænk og kommer med en kølekapacitet på 350 W.
  • Overskueligt arrangerede kontrolelementer, stort LED-display, membrantastatur og vindue til overvågning af tempereringsvæskeniveauet
  • Automatisk start og sluk funktion
  • Temperaturområde fra -10 °C til 40 °C
  • Temperaturstabilitet på± 0,5 K
  • Kølekapacitet ved +20 °C; 350 W - målt med ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kølekapacitet 350 W (ved +20 °C)
Temperaturområde -10 °C til +40 °C
Type Recirculating Chiller
Vise LED
Model- Hei-CHILL 350
Stiktype EU
Temperaturstabilitet ±0,5 K
Dimensioner (D x B x H) 430 x 240 x 500 mm