Få mere at vide
Karl Hecht™ Cirkulære dækglas i æsker
Artikelnummer. 15893437
Skift visning
Mængde:
100/kasse
Artikelnummer. Mængde
15893437 100/kasse
1 options
Artikelnummer. 15893437 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41001113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.25 DKK
    531.24 DKK / Pakke med 1000
    Spare 629.01 DKK
    54% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Et fremragende tilbehør til mikroskopi og farvning.
  • Leveres i plastikæsker á 100 stk
  • Tykkelse 1, 0,13 til 0,16 mm
  • CE-mærke
  • 13 mm diameter
Tekniske data
Form Cirkel
Materiale Glas
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Mikroskopi, farvning
Certificeringer CE-mærke
Mængde 100/kasse