Få mere at vide
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Artikelnummer. p-200111928
Bredde (metrisk):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Artikelnummer. 30158480
Brand: Heinz Herenz 1051199
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Circular cover glasses.
  • Round cover glasses
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Circle
Materiale Borosilicate Glass
Bredde (metrisk) 10 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use