Få mere at vide
Heinz Herenz Cirkulære dækselsglas
Beskrivelse
- Runde dækslerglas
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Coverslip |
| Form | Cirkel |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |