missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heinz Herenz Cirkulære dækselsglas

Artikelnummer. 30158473
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
30158473 18 mm
30158480 10 mm
30158326 14 mm
30158414 24 mm
30158500 25 mm
30158437 13 mm
30158495 20 mm
30158325 12 mm
30158440 22 mm
30158374 11 mm
30158498 15 mm
30158344 30 mm
30158420 32 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30158473 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1051202
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Runde dækglas.

  • Runde dækslerglas

Tekniske data

Produkttype Coverslip
Form Cirkel
Materiale Borosilikatglas
Bredde (metrisk) 18 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.