missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heinz Herenz Circular Cover Glasses

Artikelnummer. 30158420
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30158420

Brand: Heinz Herenz 1051211

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Circular cover glasses.

  • Round cover glasses

Tekniske data

Produkttype Coverslip
Form Circle
Materiale Borosilicate Glass
Længde (metrisk) 32 mm
Bredde (metrisk) 32 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.