Få mere at vide
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Bredde (metrisk):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Beskrivelse
- Round cover glasses
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Coverslip |
| Form | Circle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Længde (metrisk) | 24 mm |
| Bredde (metrisk) | 24 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Single-use |