Få mere at vide
Heinz Herenz Cirkulære dækselsglas
Artikelnummer. 30158326
Skift visning
Bredde (metrisk):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
30158326 14 mm
30158480 10 mm
30158414 24 mm
30158500 25 mm
30158437 13 mm
30158495 20 mm
30158325 12 mm
30158473 18 mm
30158440 22 mm
30158374 11 mm
30158498 15 mm
30158344 30 mm
30158420 32 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 30158326 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1051205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.62 DKK
    399.55 DKK / Pakke med 1000
    Spare 98.07 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Runde dækglas.
  • Runde dækslerglas
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Cirkel
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 14 mm
Bredde (metrisk) 14 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Sterilitet Ikke-steril