Få mere at vide
Brady™ Circuit Breaker Lockout
Artikelnummer. 11781945 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11781945 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11781945 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 090853
På lager
Circuit Breaker Lockout tilbyder en sikker og effektiv metode til at låse europæiske afbrydere ude.
  • Unik - kræver ingen værktøjer at installere.
  • Lockouten monteres nemt ved hjælp af en trykknap.
  • Båndbaren har et tommelfingerhjul til hurtig påføring.
Tekniske data
Produkttype Circuit Breaker Lockout
Alternativt varenummer ELEC. AFBRYDER L/O EURO TB EA
Farve Rød
Materiale Glasfyldt Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Miniature Circuit Breaker Lockouts - Tie-Bar
Diameter (engelsk) 0,95 tommer
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) 24.13 mm
Diameter (metrisk) sjækle 7 mm
Dimensioner (D x B x H) 12.70 x 31.24 x 54.91 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 2,16 tommer.
Højde (metrisk) 54.91 mm
Materiale (bøjle) Glasfyldt Nylon
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,23 tommer.
Bredde (metrisk) 31.24 mm