Få mere at vide
MP Biomedicals™ CIRCLEGROW™ Kapsler, molekylærbiologi certificeret
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1000 kapsler
250 kapsler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Beskrivelse
- Indkapslet vækstmedie til vækst af E.coli
- Forlænger plasmidproduktion forbi logfase/li>
- Forbedrede bakterielle medier
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Format | Kapsel |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Gærekstrakt, trypton bouillon, vitaminer, biologiske buffere er blevet tilsat for korrekt pH-justering |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af Escherichia coli og certificeret til plasmid og andre bakteriekulturer i flydende medium |
| Mængde | 1000 kapsler |