Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cirazoline hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001140
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001140 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001140 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0888/10
Selective α1 agonist
Selective α1 agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cirazoline hydrochloride
CAS 40600-13-3
Mængde 10 mg
Molekylær formel C13H17ClN2O
Formel vægt 252.74
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 252.742