Få mere at vide
CIQ, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497588
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497588 10 mg 10mg
16493606 25 mg -
16440068 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497588 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18699
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress CIQ is a subunit-selective potentiator of NMDA receptors containing the NR2C or NR2D subunit.
CIQ is a subunit-selective potentiator of NMDA receptors containing the NR2C or NR2D subunit.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CIQ
CAS 486427-17-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H26ClNO5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.85 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CC(Cl)=C1)N2C(COC3=CC=C(OC)C=C3)C4=C(C=C(OC)C(OC)=C4)CC2
Molekylvægt (g/mol) 467.94
Formel vægt 467.94
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration