missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ciproxifan Maleate, TRC

Artikelnummer. 30354202
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354202 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354202 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4840005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ciproxifan Maleate
CAS 184025-19-2
Molekylær formel C16 H18 N2 O2 . C4 H4 O4
Mængde 5 mg
Synonym Cyclopropyl[4-[3-(1H-imidazol-4-yl)propoxy]phenyl]-Methanone (2Z)-2-Butenedioate, FUB359 Maleate
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O2.C4H4O4/c19-16(12-3-4-12)13-5-7-15(8-6-13)20-9-1-2-14-10-17-11-18-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10-12H,1-4,9H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL OC(=O)\C=C/C(=O)O.O=C(C1CC1)c2ccc(OCCCc3c[nH]cn3)cc2
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;cyclopropyl-[4-[3-(1H-imidazol-4-yl)propoxy]phenyl]methanone
Molekylvægt (g/mol) 386.4
Formel vægt 386.1478
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.