Få mere at vide
Ciprofloxacin, TRC
Artikelnummer. 17934345
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934345 50 mg
17973985 25 g
17905115 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17934345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC48250050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85721-33-1
Molekylær formel C17 H18 F N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 331.34
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinoline carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, AuriPro, BAY-q 3939, Catex, Ciflafin, Cinthocip 500, Ciprine, Cipro IV, Ciprobay 100, Ciprodac, Ciprofloxacillin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacine, Ciprolet, Ciprolet DS, Cipromed, Cipronex, Cipropol, Ciproval, Ciprovet, Ciprox, Ciproxim, Ciproxina, Cunesin, Cyclofloxacin, Euciprin, Infu-luxacin, Lipoquin, Novidate, OTO 201, Oftacifox, Otiprio, Procip, Profloxacin, Pulmaquin, Quinox XR, Urociproxin
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
Formel vægt 331.1332
Procent renhed >95%