Få mere at vide
Ciprofloxacin, Mikromol™
Artikelnummer. 17954006
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17954006 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17954006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0018.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ciprofloxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin
CAS 85721-33-1
Analyt- eller komponentnavne Ciprofloxacin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H18 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinoline carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, AuriPro, BAY-q 3939, Catex, Ciflafin, Cinthocip 500, Ciprine, Cipro IV, Ciprobay 100, Ciprodac, Ciprofloxacillin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacine, Ciprolet, Ciprolet DS, Cipromed, Cipronex, Cipropol, Ciproval, Ciprovet, Ciprox, Ciproxim, Ciproxina, Cunesin, Cyclofloxacin, Euciprin, Infu-luxacin, Lipoquin, Novidate, OTO 201, Oftacifox, Otiprio, Procip, Profloxacin, Pulmaquin, Quinox XR, Urociproxin, Enrofloxacin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
SMIL OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 331.34
Mængde 250 mg
Formel vægt 331,1332 g/mol