Få mere at vide
Ciprofloxacin Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052394
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052394 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052394 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0018.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ciprofloxacin Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin Methyl Ester
CAS 107884-23-1
Analyt- eller komponentnavne Ciprofloxacin Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ciprofloxacin Methyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester, Ciprofloxacin methyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O3/c1-25-18(24)13-10-22(11-2-3-11)15-9-16(21-6-4-20-5-7-21)14(19)8-12(15)17(13)23/h8-11,20H,2-7H2,1H3
SMIL COC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn methyl 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 345.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 345.1489 g/mol