Få mere at vide
Ciprofloxacin lactate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315674
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30315674 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30315674 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11668505
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin lactate
CAS 97867-33-9
Analyt- eller komponentnavne Ciprofloxacin lactate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 F N3 O3 . C3 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 2-hydroxypropanoate (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, mono(2-hydroxypropanoate) (9CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid (1:1) (9CI), Ciprofloxacin lactate
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O3.C3H6O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;1-2(4)3(5)6/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);2,4H,1H3,(H,5,6)
Løsningstype Neat
SMIL CC(O)C(=O)O.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;2-hydroxypropanoic acid
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 421.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 421.1649 g/mol