Få mere at vide
Ciprofloxacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Ciprofloxacin Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ciprofloxacin Isopropyl Ester |
| CAS | 1427036-10-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ciprofloxacin Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H24 F N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ciprofloxacin Isopropyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O3/c1-12(2)27-20(26)15-11-24(13-3-4-13)17-10-18(23-7-5-22-6-8-23)16(21)9-14(17)19(15)25/h9-13,22H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | propan-2-yl 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate |
| Vis mere |