Få mere at vide
Ciprofloxacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049534
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049534 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049534 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0018.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ciprofloxacin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin Isopropyl Ester
CAS 1427036-10-9
Analyt- eller komponentnavne Ciprofloxacin Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ciprofloxacin Isopropyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C20H24FN3O3/c1-12(2)27-20(26)15-11-24(13-3-4-13)17-10-18(23-7-5-22-6-8-23)16(21)9-14(17)19(15)25/h9-13,22H,3-8H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn propan-2-yl 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 373.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 373.1802 g/mol