Beskrivelse
Under spredningsfasen af en bakterie finder en segmental vridning og afvikling af kromosomerne sted. Et enzym kaldet DNA-gyrase spiller en afgørende rolle i denne proces. Ciprofloxacin hæmmer denne DNA-gyrase på en måde, der standser det bakterielle stofskifte, da vital information ikke længere kan aflæses fra det bakterielle kromosom. I sidste ende påvirker det DNA-replikation og celledeling.
Ciprofloxacin bruges mest til at behandle infektioner i hud, knogler, bihuler, lunger, mave og blære. Det kan også bruges til at behandle nogle seksuelt overførte infektioner. Derudover kan ciprofloxacin anvendes efter eksponering for inhalation af miltbrand for at reducere risikoen for at udvikle en infektion.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ciprofloxacin |
| Fysisk form | Pulver |
| pH | 3,7 (2 % vandig opløsning) (litteratur) |
| Smeltepunkt | 313 °C til 322 °C |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Lageropløsninger kan fremstilles i vand eller 0,1M NaOH (1-10 mg/ml). |
| Formel vægt | 367,8 g/mol (anhyd.) |
| Grad | Not Available |