Få mere at vide
Ciprofloxacin Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416981 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416981 5 g 5g
17620927 25 g -
17630927 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416981 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219902005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    321.27 DKK / 5g
    Spare 16.73 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Meget effektiv mod et bredt spektrum af bakterier og mycoplasma. Ciprofloxacin Hydrochlorid, MP Biomedicals er et fluorholdigt quinolon antibakterielt middel. Anvendes typisk i –12-20 dage i cellekulturmedier, hvor mediet skiftes hver 3
Under spredningsfasen af en bakterie finder en segmental vridning og afvikling af kromosomerne sted. Et enzym kaldet DNA-gyrase spiller en afgørende rolle i denne proces. Ciprofloxacin hæmmer denne DNA-gyrase på en måde, der standser det bakterielle stofskifte, da vital information ikke længere kan aflæses fra det bakterielle kromosom. I sidste ende påvirker det DNA-replikation og celledeling.
Ciprofloxacin bruges mest til at behandle infektioner i hud, knogler, bihuler, lunger, mave og blære. Det kan også bruges til at behandle nogle seksuelt overførte infektioner. Derudover kan ciprofloxacin anvendes efter eksponering for inhalation af miltbrand for at reducere risikoen for at udvikle en infektion.
Kemiske identifikatorer
CAS 86393-32-0 , 7732-18-5
Molekylær formel C17H21ClFN3O4
Molekylvægt (g/mol) 385.82
MDL nummer MFCD00242856
InChI nøgle ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cipro, Ciproxan, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperzinyl)-3-quinolinecarboxylic acid HCl H2O
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
IUPAC navn hydrogen-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsyrehydratchlorid
SMIL [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Tekniske data
Type Ciprofloxacin
Fysisk form Pulver
pH 3,7 (2 % vandig opløsning) (litteratur)
Smeltepunkt 313 °C til 322 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Lageropløsninger kan fremstilles i vand eller 0,1M NaOH (1-10 mg/ml).
Formel vægt 367,8 g/mol (anhyd.)
Grad Not Available