Få mere at vide
Ciprofloxacin Hydrochlorid Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30134186
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30134186 10 g -
30003368 2.5 g 2.5g
17933385 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC48250310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86393-32-0
Molekylær formel C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 385.82
Synonym Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre; hydrerer; hydrochlorid
SMIL O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Formel vægt 385.1205
Procent renhed >95%