Få mere at vide
Ciprofloxacin hydrochloridmonohydrat
Description
Ciprofloxacin hydrochlorid er blevet foreslået som behandling for en bred vifte af infektioner forårsaget af modtagelige organismer, herunder infektioner i urinvejene, luftvejene og mave-tarmkanalerne, gonoré og septikemi. Nalidixsyre-analog.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ciprofloxacinhydrochlorid er blevet foreslået som behandling for en bred vifte af infektioner forårsaget af modtagelige organismer, herunder infektioner i urinvej, luftvej og mave-tarmkanalen, gonoré og septikæmi. Kan gives oralt eller gives som intravenøs infusion. Nalidixsyre-analog.
Opløselighed
Opløselig i vand (35 mg/ml).
Bemærk
Kun forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ciprofloxacin hydrochloride |
| Type | Ciprofloxacin hydrochlorid |
| Fysisk form | Lyofiliseret pulver |
| Farve | Hvid/Gul |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,2314 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (35 mg/ml). |
| Formel vægt | 385,82 (367,80 Vandfri) |