Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacin hydrochloridhydrat, 98%
Artikelnummer. 15535936 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15535936 5 g 5g
15545936 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535936 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 456880050
Request Bulk or Custom Format
Ciprofloxacinhydrochloridhydrat, CAS # 128074-72-6, er hydratformen af hydrochloridsaltet af ciprofloxacin, et bredspektret antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ciprofloxacin HCl er et fluoroquinolon-antibiotikum, der virker ved at binde sig til bakteriel DNA-gyrase/DNA-topoisomerase og dermed hæmme DNA-replikation og efterfølgende bakteriel celledeling
  • Det kan forårsage dobbeltstrengede brud i det bakterielle kromosom
  • Ciprofloxacin HCl er en analog af antibiotikummet nalidixinsyre
  • Virker som et antibiotikum mod både gram-positive og gram-negative bakterier og kan have fungicid aktivitet
Applikationer
  • Anvendes til eliminering af mycoplasma i cellekultur
  • Kan bruges til at studere antimikrobiel aktivitet og resistens i laboratoriemiljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128074-72-6
Molekylær formel C17H19ClFN3O3
Molekylvægt (g/mol) 367.81
MDL nummer MFCD00242856
InChI nøgle DIOIOSKKIYDRIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsyrehydrochlorid
SMIL Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin hydrochloride hydrate
Type Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate
Antændelsesrest 0.1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Vand 4.0 to 7.0%
Mængde 5 g
Formel vægt 367.81
Procent renhed 98%