Få mere at vide
Ciprofloxacin Formamide (N-Formylciprofloxacin), Mikromol™
Beskrivelse
Ciprofloxacin Formamide (N-Formylciprofloxacin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Formyl Ciprofloxacin |
| CAS | 93594-39-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Formyl Ciprofloxacin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H18 F N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, BAY-p 9357, N-Formylciprofloxacin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26) |
| SMIL | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)C=O)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Vis mere |