Få mere at vide
Ciprofloxacin Formamide (N-Formylciprofloxacin), Mikromol™
Artikelnummer. 17904366
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17904366 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17904366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0018.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ciprofloxacin Formamide (N-Formylciprofloxacin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formyl Ciprofloxacin
CAS 93594-39-9
Analyt- eller komponentnavne Formyl Ciprofloxacin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, BAY-p 9357, N-Formylciprofloxacin
InChI formel InChI=1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26)
SMIL OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)C=O)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 359.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 359.1281 g/mol