Få mere at vide
Ciprofloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Ciprofloxacin Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ciprofloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 105404-65-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ciprofloxacin Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H22 F N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ciprofloxacin Ethyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-26-19(25)14-11-23(12-3-4-12)16-10-17(22-7-5-21-6-8-22)15(20)9-13(16)18(14)24/h9-12,21H,2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate |
| Vis mere |