Få mere at vide
Ciprofloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050048
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050048 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050048 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0018.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ciprofloxacin Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin Ethyl Ester
CAS 105404-65-7
Analyt- eller komponentnavne Ciprofloxacin Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ciprofloxacin Ethyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-26-19(25)14-11-23(12-3-4-12)16-10-17(22-7-5-21-6-8-22)15(20)9-13(16)18(14)24/h9-12,21H,2-8H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn ethyl 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 359.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 359.1645 g/mol