missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ciprofloxacin-d8 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ciprofloxacin D8 hydrochloride |
| CAS | 1216659-54-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 2H8 H10 F N3 O3 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), Ciprofloxacin-d8 hydrochloride, Ciprofloxacin-D8 (piperazine-D8) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H/i3D2,4D2,5D2,6D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.85 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?