Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13541640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
13541640 25 g Glasflaske
13531640 5 g Glasflaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13541640 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 449620250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.68 DKK
    778.65 DKK / 25g
    Spare 87.03 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Ciprofloxacin, CAS-nr. 85721-33-1, er en andengenerations fluoroquinolon, der viser antibiotisk aktivitet, der almindeligvis anvendes mod modtagelige organismer, hovedsageligt gram-negative bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Ciprofloxacin betragtes som en syntetisk bredspektret andengenerationsforbindelse med antibiotisk aktivitet hovedsageligt mod gram-negative bakterier
• Det hæmmer bakteriel DNA-gyrase og topoisomerase IV, enzymer, der er essentielle for DNA-replikation, celledeling og forårsager dobbeltstrengsbrud i det bakterielle kromosom
Applikationer
•Ciprofloxacin udviser mere aktivitet mod gram-negative bakterier end gram-positive bakterier.
• Ciprofloxacin udviser ikke krydsresistens mellem fluoroquinoloner og andre antibiotikaklasser, hvilket er gavnligt i laboratorieforsøg, når andre antibiotika ikke længere er effektive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85721-33-1
Molekylær formel C17H18FN3O3
Molekylvægt (g/mol) 331.34
InChI nøgle MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
SMIL C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,2313
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselig i ethanol, opløselig i varm dmso, opløselig i varm methanol
Formel vægt 331.34
Procent renhed 98%