Få mere at vide
Ciprofloxacin, 98% Artikelnummer.: 15433929
Ciprofloxacin, 98%
Artikelnummer. p-7042089
25 g, 25g
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 15433929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61317.14
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et antibakterielt middel, der er effektivt mod anaerobe bakterier
Ciprofloxacin, hæmmer bakteriel DNA-gyrase (topoisomerase). Hæmmer celledeling og forårsager dobbeltstrengsbrud i det bakterielle kromosom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ciprofloxacin, hæmmer bakteriel DNA-gyrase (topoisomerase). Hæmmer celledeling og forårsager dobbeltstrengsbrud i det bakterielle kromosom.
Opløselighed
Opløselig i 0,1 N HCl ved 25 mg/ml.
Dårligt
opløseligt i DMSO Notes
Research Anvend kun: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85721-33-1
Molekylær formel C17H18FN3O3
Molekylvægt (g/mol) 331.347
MDL nummer MFCD00185755
InChI nøgle MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
SMIL C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin
Type Ciprofloxacin
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 253°C to 257°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 3568352
Merck Index 14,2314
Opløselighedsinformation Soluble in 0;1N HCl at 25mg/ml; Poorly soluble in DMSO
Formel vægt 331.3
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ciprofloxacin, 98% >