Få mere at vide
Ciprofloxacin, 98%
Artikelnummer. 15423929
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423929 5 g 5g
15433929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61317.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.83 DKK
    392.65 DKK / 5g
    Spare 43.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et antibakterielt middel, der er effektivt mod anaerobe bakterier | CAS: 85721-33-1 | C17H18FN3O3 | 331,347 g/mol
Ciprofloxacin, hæmmer bakteriel DNA-gyrase (topoisomerase). Hæmmer celledeling og forårsager dobbeltstrengsbrud i det bakterielle kromosom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ciprofloxacin hæmmer bakteriel DNA-gyrase (topoisomerase). Hæmmer celledeling og forårsager dobbeltstrengede brud i bakteriens kromosom.
Opløselighed
Opløselig i 0,1N HCl ved 25 mg/ml. Dårligt opløseligt i DMSO
Noter Kun
forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85721-33-1
Molekylær formel C17H18FN3O3
Molekylvægt (g/mol) 331.347
MDL nummer MFCD00185755
InChI nøgle MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-carboxylsyre
SMIL C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofloxacin
Type Ciprofloxacin
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 253 °C til 257 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 3568352
Merck Index 14,2314
Opløselighedsinformation Opløselig i 0; 1N HCl ved 25 mg/ml; Dårligt opløseligt i DMSO
Formel vægt 331.3
Procent renhed 98%