Få mere at vide
Ciprofibrate Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30133966
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133966 1 g
30011159 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4824901G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52179-28-9
Molekylær formel C15 H18 Cl2 O3
Molekylvægt (g/mol) 317.21
Synonym 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid Ethyl Ester, Ciprofibrate ethyl ester, Ethyl 2-[p-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropionate, Ethyl ciprofibrate, Ethyl 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Ciprofibrate Imp. E (EP)
IUPAC navn ethyl 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofibrate ethyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H18Cl2O3/c1-4-19-13(18)14(2,3)20-11-7-5-10(6-8-11)12-9-15(12,16)17/h5-8,12H,4,9H2,1-3H3
Formel vægt 316.0633
Procent renhed >95%