Få mere at vide
Cipargamin, MedChemExpress
Beskrivelse
Cipargamin (NITD609) is an potent antimalarial compound, with an IC50 of appr 1 nM against P. falciparum.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cipargamin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1193314-23-6 |
| Farve | Brown |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H14Cl2FN3O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NITD609 KAE609 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (128.13 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |