Få mere at vide
Steris™ CIP 220™
Volumen (metrisk):
3,8 l
Pakningsstørrelse:
4 GAL
Beskrivelse
CIP 220 Acid-Based Process & Research Cleaner er specielt formuleret til at imødekomme de unikke rengøringskrav, der findes i medicinal-, bioteknologi-, kosmetik-, kosttilskuds- og andre industrier. Dette fosfatfri lavtskummende rengøringsmiddel er ideelt til brug i CIP, COP og manuelle applikationer.
- Fleksibilitet —Effektiv rengøring mod en lang række farmaceutiske procesrester
- Let at —validere Letter rengøringsvalidering med en omfattende supportdokumentationspakke
- Omkostningsbesparelser —Reducerer vandforbrug og rengøringstid på grund af overlegne skylle- og lavtskummende egenskaber
- Miljøvenlig Fosfatfri —og fremstillet med biologisk nedbrydelige overfladeaktive stoffer for at understøtte harmonisering af rengøringsprocesser
- Pålidelighed —Global tilgængelighed og fremstillet til den farmaceutiske industri i en cGMP-kompatibel, FDA-registreret og ISO 9001-certificeret anlæg
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | 2.8 |
| Udseende | Farveløs til let gul |
| Sammensætning | 10 –30% hydroxyeddikesyre |
| Mængde | 4 Pk. |
| Opløselighed | Fuldstændig opløselig i vand |
| Volumen (metrisk) | 3,8 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CIP 220
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydroxyacetic acid