Få mere at vide
Cinromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinromide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrNO/c1-2-13-11(14)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,14)/b7-6+ |
| Formel vægt | 253.0102 |