Få mere at vide
Cinoxate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinoxate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-17-10-11-18-14(15)9-6-12-4-7-13(16-2)8-5-12/h4-9H,3,10-11H2,1-2H3/b9-6+ |
| Formel vægt | 250.1205 |
| Procent renhed | >95% |