Få mere at vide
Cinoxacin, TRC
Artikelnummer. 17988104
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17988104 1 g
17957824 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17988104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4757001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28657-80-9
Molekylær formel C12 H10 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 262.22
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
IUPAC navn 1-ethyl-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-carboxylsyre
SMIL CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinoxacin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Formel vægt 262.059