Få mere at vide
Cinoxacin, Mikromol™
Artikelnummer. 17969284
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17969284 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17969284 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1991.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cinoxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinoxacin
CAS 28657-80-9
Analyt- eller komponentnavne Cinoxacin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H10 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
SMIL CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC navn 1-ethyl-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 262.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 262,059 g/mol