Få mere at vide
Cinoxacin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461775
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461775 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461775 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1991.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinoxacin
CAS 28657-80-9
Analyt- eller komponentnavne Cinoxacin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H10 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Løsningstype Fedt
SMIL CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC navn 1-ethyl-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-carboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 262.22
Mængde 10 mg
Formel vægt 262,059 g/mol