Få mere at vide
Cinobufagine, TRC
Artikelnummer. 30368271
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368271 1 mg
30354177 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4755001MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 470-37-1
Molekylær formel C26 H34 O6
Molekylvægt (g/mol) 442.54
Synonym NSC 90325, Cinobufagin (6CI), 14,15-Epoxy-14H-cyclopenta[a]phenanthrene, bufa-20,22-dienolide deriv., 14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β-bufa-20,22-dienolide 16-Acetate, (3β,5β,15β,16β)-16-(Acetyloxy)-14,15-epoxy-3-hydroxy-bufa-20,22-dienolide
IUPAC navn [(1R,2S,4R,5R,6R,7R,10S,11S,14S,16R)-14-hydroxy-7,11-dimethyl-6-(6-oxopyran-3-yl)-3-oxapentacyclo[8.8.0.02,4.02,7.011,16]octadecan-5-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@H]1[C@H]2O[C@]23[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]3(C)[C@H]1C6=COC(=O)C=C6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinobufagin
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34O6/c1-14(27)31-22-21(15-4-7-20(29)30-13-15)25(3)11-9-18-19(26(25)23(22)32-26)6-5-16-12-17(28)8-10-24(16,18)2/h4,7,13,16-19,21-23,28H,5-6,8-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1
Formel vægt 442.2355