Få mere at vide
MedChemExpress Cinobufagin
Artikelnummer. 16428978
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16428978 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16428978 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0421
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Cinobufagin, a kind of Chinese materia medica with antitumor effect, is widely used in clinical practice, especially in anti-liver cancer.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 442.54 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 470-37-1
Produkttype Natural Products
Renhed 98.9%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.97 mM)
Synonym Cinobufagine
Mål Autophagy∣Apoptosis