Få mere at vide
Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051056
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051056 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1038.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
CAS 2734084-16-1
Analyt- eller komponentnavne Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H28 N2 O . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H28N2O.2ClH/c29-28(20-10-13-23-11-4-1-5-12-23)21-18-27(19-22-28)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25;;/h1-17,26H,18-22H2;2*1H/b13-10+;;
SMIL Cl.Cl.[O-][N+]1(C\C=C\c2ccccc2)CCN(CC1)C(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-benzhydryl-1-oxido-1-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazin-1-ium;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 457.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 456.1735 g/mol