Få mere at vide
Cinnarizine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418606 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1090
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnarizine
CAS 298-57-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H28N2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 7.14 mg/mL (19.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL N1(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCN(C/C=C/C4=CC=CC=C4)CC1
Molekylvægt (g/mol) 368.51
Formel vægt 368.51
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation