Få mere at vide
Cinnamyl Alkohol, TRC
Artikelnummer. 30179143
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179143 1 g
30179052 10 g
30179021 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4421101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-54-1
Molekylær formel C9 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
Synonym Cinnamyl alcohol (6CI,8CI), 3-Phenyl-2-propen-1-ol, 1-Phenyl-3-hydroxy-1-propene, 1-Phenylprop-1-en-3-ol, 3-Hydroxy-1-phenylprop-1-ene, 3-Phenyl-2-propene-1-ol, 3-Phenyl-2-propenol, 3-Phenylallyl alcohol, Cinnamic alcohol, NSC 623440, NSC 8775, Styrone, Styryl alcohol, Styryl carbinol, γ-Phenylallyl alcohol
IUPAC navn 3-phenylprop-2-en-1-ol
SMIL OCC=Cc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamyl Alcohol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2
Formel vægt 134.0732