Få mere at vide
Cinnamyl alkohol, 98% trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10316890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
5g
Artikelnummer. 10316890
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-54-1
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00002921
InChI nøgle OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-en-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamyl alcohol
Navn note 98%
Smeltepunkt 31.0°C to 35.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 258.0°C
Flammepunkt 126°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCH2OH
Mængde 500 g
Beilstein 06, 570
Merck Index 15, 2303
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98% trans
Fysisk form Fused Low Melting Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinnamyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.