Få mere at vide
Cinnamylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11489943
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489943 1000 g 1000g
11499943 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13025.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134,178 g/mol
Cinnamylalkohol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også i parfumeri og samt en deodorant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cinnamylalkohol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også i parfumeri og samt en deodorant.
Opløselighed Opløseligt i vand
1,8 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-54-1
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00002921
InChI nøgle OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-en-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamyl alcohol
Smeltepunkt 32 °C til 35 °C
Tæthed 1.044
Kogepunkt 257 °C til 258 °C
Flammepunkt 126 °C (258 °F)
Lugt Behageligt
Lineær formel C6H5CH=CHCH2OH
Mængde 1000 g
Beilstein 1903999
Merck Index 14,2302
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 1,8 g/L (20 °C).
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%