Få mere at vide
Cinnamyl acetate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinnamyl acetate |
| CAS | 103-54-8 |
| Molekylær formel | C11H12O2 |
| MDL nummer | MFCD00008722 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | CC(OC/C=C/C1=CC=CC=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.21 |
| Procent renhed | 95% |