Få mere at vide
Cinnamoyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15828210
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15828210 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15828210 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8002360100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 17082-09-6
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Tæthed 1.16 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel C6H5CH=CHCOCl
MDL nummer MFCD00000986
Mængde 100 mL
Synonym Cinnamoyl chloride, Cinnamic acid chloride, Cinnamoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 166.6